Hidrogenocarbonato de aminoguanidinio 98.5%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Aminoguanidine hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate, 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine hydrogencarbonate, Guanylhydrazine hydrogencarbonate
149060010 149062500 149060051
ACRO149060010EA 87.9 EUR
ACRO149060010 ACRO149062500 ACRO149060051
Hidrogenocarbonato de aminoguanidinio 98.5%
Hidrogenocarbonato de aminoguanidinio
Formula: C₂H₈N₄O₃
MW: 136,11 g/mol
Pto. de fusión: 125 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012949
Núm. CAS: 2582-30-1
EINECS: 219-956-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.3 %
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %