Hidroximetanosulfinato de sodio dihidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate(Chunks or pellets), Hydroxymethanesulphinic acid sodium salt dihydrate, Formaldehyde sodium sulphoxylate dihydrate, Sodium formaldehydesulphoxylate hydrate, Rongalite dihydrate, Sodium formaldehydesulphoxylate dihydrate
149190010 149190050 149190250
ACRO149190010EA 43.9 EUR
ACRO149190010 ACRO149190050 ACRO149190250
Hidroximetanosulfinato de sodio dihidrato 98%
Hidroximetanosulfinato de sodio dihidrato
Formula: CH₃NaO₃S·2H₂O
MW: 154.12 g/mol
Pto. de fusión: 63…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150598
Núm. CAS: 6035-47-8
EINECS: 205-739-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
pH 9.5 to 10.5 (10 % solution)
Alkalinity 1 to 2.5 % (as Na2CO3)
Iron (Fe) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm