3,6,9-Trioxaundecano-1,11-diol 99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, Tetraglycol
149590010 149590025 149590100
ACRO149590010EA 93.9 EUR
ACRO149590010 ACRO149590025 ACRO149590100
3,6,9-Trioxaundecano-1,11-diol 99.5%
3,6,9-Trioxaundecano-1,11-diol
Formula: C₈H₁₈O₅
Pto. Ebullición: 324…330 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –4,1 °C
Densidad: 1,12 g/cm³
Pto. de inflamación: 176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002879
Núm. CAS: 112-60-7
EINECS: 203-989-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %