3-Aminocrotónonitrilo cis- and trans-mixture 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Iminobutyronitrile, 3-Amino-2-butenenitrile, Diacetonitrile, 3-Aminobut-2-enenitrile
152451000 152455000
ACRO152451000EA 46.6 EUR
ACRO152451000 ACRO152455000
3-Aminocrotónonitrilo cis- and trans-mixture 96%
3-Aminocrotónonitrilo
Formula: C₄H₆N₂
MW: 82.11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008071
Núm. CAS: 1118-61-2
EINECS: 214-266-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %