Cloroformiato de bencilo 97% (w/w) estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: CBZ-Cl (Z-Cl)
152940050 152941000 152940025 152945000
ACRO152940050EA 47.4 EUR
ACRO152940050 ACRO152941000 ACRO152940025 ACRO152945000
Cloroformiato de bencilo 97% (w/w) estabilizado
Cloroformiato de bencilo
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6 g/mol
Pto. Ebullición: 178…180 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1.2 g/cm³
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00000640
Núm. CAS: 501-53-1
EINECS: 207-925-0
UN: 1739
ADR: 8 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
Additional info benzyl chloride during storage
GC ≥96.0 %
Color scale ≤100 APHA
Stabilizer 0.1 % anhydrous sodium carbonate
Phosgene ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Acidity (HCl) ≤0.3 %
Benzyl alcohol ≤0.5 %