1-Amino-2,2-dimetoxietano 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2-Dimethoxyethanamine
153340250 153341000 153345000 153340025
ACRO153340250EA 52.2 EUR
ACRO153340250 ACRO153341000 ACRO153345000 ACRO153340025
1-Amino-2,2-dimetoxietano 99%
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Formula: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Pto. Ebullición: 135…139 °C (95 mmHg)
Densidad: 0,97 g/cm³
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008135
Núm. CAS: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
UN: 2733
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %