Mercaptamina clorhidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-MEA
153770250 153771000 153770050 153775000
ACRO153770250EA 65.9 EUR
ACRO153770250 ACRO153771000 ACRO153770050 ACRO153775000
Mercaptamina clorhidrato 98%
Mercaptamina clorhidrato
Formula: C₂H₇NS·HCl
MW: 113.61 g/mol
Pto. de fusión: 66…70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012904
Núm. CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
UN: 3335
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Loss on drying ≤1 % (50 °C, 4 h, 100 mmHg)
Titration with KIO3 ≥97.5 %