Bencenosulfinato de sodio 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Benzenesulphinic acid sodium salt, Benzenesulphinic acid, sodium salt
154051000 154055000
ACRO154051000EA 69.2 EUR
ACRO154051000 ACRO154055000
Bencenosulfinato de sodio 97%
Bencenosulfinato de sodio
Formula: C₆H₅NaO₂S
MW: 164,16 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013135
Núm. CAS: 873-55-2
EINECS: 212-842-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure