Éter diglicídico del 1,4-butanodiol 60%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Araldite RD-2
154315000 154310025
ACRO154315000EA 283 EUR
ACRO154315000 ACRO154310025
Éter diglicídico del 1,4-butanodiol 60%, grado técnico
Éter diglicídico del 1,4-butanodiol
Formula: C₁₀H₁₈O₄
Pto. Ebullición: 266 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005146
Núm. CAS: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥55 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure