Fosfonato de dibutilo P 14,5-16%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
155061000 155065000
ACRO155061000EA 36.5 EUR
ACRO155061000 ACRO155065000
Fosfonato de dibutilo P 14,5-16%
Fosfonato de dibutilo
Formula: C₈H₁₉O₃P
Pto. Ebullición: 118…119 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 0,995 g/cm³
Pto. de inflamación: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066633
Núm. CAS: 1809-19-4
EINECS: 217-316-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
Assay 14.5 to 16 % (P)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure