1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, DBU
160610250 160611000 160615000 160610025
ACRO160610250EA 53.4 EUR
ACRO160610250 ACRO160611000 ACRO160615000 ACRO160610025
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno 98+%
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno
Formula: C₉H₁₆N₂
MW: 152,24 g/mol
Pto. Ebullición: 261 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 1,019 g/cm³
Pto. de inflamación: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006930
Núm. CAS: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %