trans-4-Fenilbutenona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (E)-4-Phenylbut-3-en-2-one, trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
164525000 164520500 164521000
ACRO164525000EA 315 EUR
ACRO164525000 ACRO164520500 ACRO164521000
trans-4-Fenilbutenona 99%
trans-4-Fenilbutenona
Formula: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Pto. Ebullición: 260…262 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 38,5…41 °C
Pto. de inflamación: 122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008779
Núm. CAS: 1896-62-4
EINECS: 217-587-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38.5 to 41 °C
GC ≥98.5 %