Hidantoína 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Imidazolidine-2,4-dione
168701000 168705000
ACRO168701000EA 36.6 EUR
ACRO168701000 ACRO168705000
Hidantoína 99%
Hidantoína
Formula: C₃H₄N₂O₂
MW: 100,08 g/mol
Pto. de fusión: 220…223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005259
Núm. CAS: 461-72-3
EINECS: 207-313-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 223 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %