1,3-Dibromo-5,5-dimetilhidantoína 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
169540250 169545000 169540025
ACRO169540250EA 25.5 EUR
ACRO169540250 ACRO169545000 ACRO169540025
1,3-Dibromo-5,5-dimetilhidantoína 98%
1,3-Dibromo-5,5-dimetilhidantoína
Formula: C₅H₆Br₂N₂O₂
MW: 285.92 g/mol
Pto. de fusión: 187…191 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003189
Núm. CAS: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %