Trietanolamina clorhidrato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
170051000 170055000 170050025
ACRO170051000EA 48.6 EUR
ACRO170051000 ACRO170055000 ACRO170050025
Trietanolamina clorhidrato 99+%
Trietanolamina clorhidrato
Formula: C₆H₁₆ClNO₃
Pto. de fusión: 177…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012596
Núm. CAS: 637-39-8
EINECS: 211-284-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 % (105°C)