Cloruro de acetamidinio 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
170210100 170211000 170215000
ACRO170210100EA 49.3 EUR
ACRO170210100 ACRO170211000 ACRO170215000
Cloruro de acetamidinio 98+%
Cloruro de acetamidinio
Formula: C₂H₇ClN₂
Pto. de fusión: 160…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013016
Núm. CAS: 124-42-5
EINECS: 204-700-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.0 to 102.0 %
HPLC 95.0 %