Bis(2-(2-metoxietoxi)etil) éter 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane
174110010 174112500 174110025
ACRO174110010EA 142 EUR
ACRO174110010 ACRO174112500 ACRO174110025
Bis(2-(2-metoxietoxi)etil) éter 99%
Bis(2-(2-metoxietoxi)etil) éter
Formula: C₁₀H₂₂O₅
MW: 222.28 g/mol
Pto. Ebullición: 275…276 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1.009 g/cm³
Pto. de inflamación: 141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008505
Núm. CAS: 143-24-8
EINECS: 205-594-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.015 %