Bis(acetato-O)feniliodo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Iodobenzene diacetate, (Diacetoxyiodo)benzene
176560250 176561000 176565000
ACRO176560250EA 90.1 EUR
ACRO176560250 ACRO176561000 ACRO176565000
Bis(acetato-O)feniliodo 98%
Bis(acetato-O)feniliodo
Formula: C₁₀H₁₁IO₄
MW: 322,1 g/mol
Pto. de fusión: 161…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008692
Núm. CAS: 3240-34-4
EINECS: 221-808-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %