Bis(trimetilsilil)acetileno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
182010100 182010500
ACRO182010100EA 73.8 EUR
ACRO182010100 ACRO182010500
Bis(trimetilsilil)acetileno 99%
Bis(trimetilsilil)acetileno
Formula: C₈H₁₈Si₂
Pto. Ebullición: 136…137 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 21…24 °C
Densidad: 0,75 g/cm³
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008276
Núm. CAS: 14630-40-1
EINECS: 238-671-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %