Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
183820050
183820250
ACRO183820050EA
108
EUR
ACRO183820050
ACRO183820250
Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico 98%
Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico
Formula:
C₈H₁₁NO Pto. de fusión: 75…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008062 Núm. CAS: 56613-80-0 EINECS: 260-287-5 UN: 3263 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 79 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -28° to -33° (20 °C, 589 nm) (C=1, 1N HCl) |