Dicloruro de etilendiamonio 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
187651000 187655000 187650025
ACRO187651000EA 42.1 EUR
ACRO187651000 ACRO187655000 ACRO187650025
Dicloruro de etilendiamonio 98+%
Dicloruro de etilendiamonio
Formula: C₂H₁₀Cl₂N₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012524
Núm. CAS: 333-18-6
EINECS: 206-369-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder, crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1 % in water) Clear colorless
pH 3.9 to 5 (1 % in water)
Titration with NaOH ≥98.0 %