Bis(ciclopentadienil)circonio dicloruro 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Zirconocene dichloride
187920050 187920250 187921000
ACRO187920050EA 55.2 EUR
ACRO187920050 ACRO187920250 ACRO187921000
Bis(ciclopentadienil)circonio dicloruro 98+%
Bis(ciclopentadienil)circonio dicloruro
Formula: C₁₀H₁₀Cl₂Zr
MW: 292.32 g/mol
Pto. de fusión: 242…245 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003726
Núm. CAS: 1291-32-3
EINECS: 215-066-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 242 to 245 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %