Paladio (5% Pd) on activated carbon, no reducido
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
195020100 195021000 195025000
ACRO195020100EA 199 EUR
ACRO195020100 ACRO195021000 ACRO195025000
Paladio (5% Pd) on activated carbon, no reducido
Palladium
Formula: Pd
MW: 106,420 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3178
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder
Assay 4.8 to 5.2 % (Pd) On dry basis
Loss on drying ≤3 % (120°C)