Paladio 10% on activated carbon, seca hydrogenation catalyst, no reducido
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
195030100 195030500 195030010 195032500
ACRO195030100EA 398 EUR
ACRO195030100 ACRO195030500 ACRO195030010 ACRO195032500
Paladio 10% on activated carbon, seca hydrogenation catalyst, no reducido
Palladium
Formula: Pd
MW: 106.420 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3178
ADR: 4.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder
Assay 9.7 to 10.3 % (Pd)
Loss on drying ≤5 %