Platino 5% on activated carbon hydrogenation catalyst
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
195230100 195230500
ACRO195230100EA 198 EUR
ACRO195230100 ACRO195230500
Platino 5% on activated carbon hydrogenation catalyst
Platino
Formula: Pt
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder
Assay 5 % (Pt)
Additional info < 85 um: 90%