Platino 10% on activated carbon wetted with ca. 50% water hydrogenation catalyst
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
195240100 195240500 195240010
ACRO195240100EA 237 EUR
ACRO195240100 ACRO195240500 ACRO195240010
Platino 10% on activated carbon wetted with ca. 50% water hydrogenation catalyst
Platino
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder
Moisture 45 % to 60 %
Platinum (Pt) 9.8 to 10.2 %