Ácido fosfínico 50% in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
20100-5000 201000010 201000050 201005001
70000011.2403EA 0 EUR
70000011.2403 ACRO201000010 ACRO201000050 ACRO201005001
Ácido fosfínico 50% in water
Ácido fosfínico
Formula: H₃O₂P
Pto. Ebullición: 108 °C (1013hPa)
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,27 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02183592
Núm. CAS: 6303-21-5
EINECS: 228-601-5
UN: 3264
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 48.0 to 52.0 %