N,N-Dimetilglicina clorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: N,N-Dimethylglycine HCl
204660050 204660250 204661000
ACRO204660050EA 41.4 EUR
ACRO204660050 ACRO204660250 ACRO204661000
N,N-Dimetilglicina clorhidrato 99%
N,N-Dimetilglicina clorhidrato
Formula: C₄H₁₀ClNO₂
MW: 139.58 g/mol
Pto. de fusión: 188…191 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012610
Núm. CAS: 2491-06-7
EINECS: 219-648-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 198 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %