3-Nitrobencenosulfonato de sodio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 3-nitrobenzenesulphonate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
209120010 209120025
ACRO209120010EA 116 EUR
ACRO209120010 ACRO209120025
3-Nitrobencenosulfonato de sodio 99%
3-Nitrobencenosulfonato de sodio
Formula: C₆H₄NNaO₅S
MW: 225.16 g/mol
Pto. de fusión: 350 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007490
Núm. CAS: 127-68-4
EINECS: 204-857-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
pH 6 to 10 (1 % in water)