Ácido medronico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
215070010 215070050
ACRO215070010EA 74.6 EUR
ACRO215070010 ACRO215070050
Ácido medronico 98%
Ácido medronico
Formula: CH₆O₆P₂
Pto. Ebullición: 82 °C (6 mmHg)
Pto. de fusión: 200…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002139
Núm. CAS: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %