4'-Etoxiacetanilida 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Acetphenetidin, Acetophenetidin, Phenacetin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-Acetophenetidide
216591000 216595000 216590025
ACRO216591000EA 54.1 EUR
ACRO216591000 ACRO216595000 ACRO216590025
4'-Etoxiacetanilida 97%
4'-Etoxiacetanilida
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Pto. de fusión: 133…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009094
Núm. CAS: 62-44-2
EINECS: 200-533-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 138 °C
HPLC ≥96.0 %