L(+)-α-Fenilglicina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
217990250
217991000
ACRO217990250EA
54.1
EUR
ACRO217990250
ACRO217991000
L(+)-α-Fenilglicina 99%
L(+)-α-Fenilglicina
Formula:
C₈H₉NO₂ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064403 Núm. CAS: 2935-35-5 EINECS: 220-909-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 h) |
Specific optical rotation | +154° to +160° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 M HCl) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |