2-Bromo-1,1-dimetoxietano 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
221871000
221870250
ACRO221871000EA
150
EUR
ACRO221871000
ACRO221870250
2-Bromo-1,1-dimetoxietano 97% estabilizado
2-Bromo-1,1-dimetoxietano
Formula:
BrH₂CCH(OCH₃)₂ MW: 169,02 g/mol Pto. Ebullición: 148…150 °C (760 mmHg) Densidad: 1,43 g/cm³ Pto. de inflamación: 51 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000213 Núm. CAS: 7252-83-7 EINECS: 230-669-6 UN: 2929 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | 0.2 % potassium carbonate |