Ácido 3-hidroxi-2-piridincarboxílico 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid

241050050 241050250
ACRO241050050EA 139 EUR
ACRO241050050 ACRO241050250
Ácido 3-hidroxi-2-piridincarboxílico 98%
Ácido 3-hidroxi-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₅NO₃
MW: 139.11 g/mol
Pto. de fusión: 208…212 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006294
Núm. CAS: 874-24-8
EINECS: 212-859-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 214 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR