1,1-Dimetoxietil(dimetil)amina 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (1,1-Dimethoxyethyl)dimethylamine, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
264130250 264131000
ACRO264130250EA 214 EUR
ACRO264130250 ACRO264131000
1,1-Dimetoxietil(dimetil)amina 97% estabilizado
1,1-Dimetoxietil(dimetil)amina
Formula: C₆H₁₅NO₂
MW: 133.19 g/mol
Pto. Ebullición: 110…118 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.911 g/cm³
Pto. de inflamación: 8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008476
Núm. CAS: 18871-66-4
EINECS: 242-641-0
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Stabilizer sodium carbonate
Titration with HClO4 ≥96.0 %