Metacrilaldehído 90% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
292831000 292835000 292830100 292830500
ACRO292831000EA 698 EUR
ACRO292831000 ACRO292835000 ACRO292830100 ACRO292830500
Metacrilaldehído 90% estabilizado
Metacrilaldehído
Formula: C₄H₆O
Pto. Ebullición: 69 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –81 °C
Densidad: 0,847 g/cm³
Pto. de inflamación: –15 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006974
Núm. CAS: 78-85-3
EINECS: 201-150-1
UN: 2396
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 to 0.5 % Hydroquinone