Butinodioato de dietilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
296350250 296351000
ACRO296350250EA 91.2 EUR
ACRO296350250 ACRO296351000
Butinodioato de dietilo 97%
Butinodioato de dietilo
Formula: C₈H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 107…110 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 1…3 °C
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009186
Núm. CAS: 762-21-0
EINECS: 212-095-8
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %