Alcohol (S)-(+)-β-aminofenetilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
307570010 307570050 307570250
ACRO307570010EA 42.6 EUR
ACRO307570010 ACRO307570050 ACRO307570250
Alcohol (S)-(+)-β-aminofenetilico 98%
Alcohol (S)-(+)-β-aminofenetilico
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. de fusión: 75…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064404
Núm. CAS: 20989-17-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24.5° to +26.5° (20 °C, 589 nm) (c=6, CH3OH)