cis-2,3-Dimetiloxirano 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
307870050 307870010
ACRO307870050EA 148 EUR
ACRO307870050 ACRO307870010
cis-2,3-Dimetiloxirano 97%
cis-2,3-Dimetiloxirano
Formula: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Pto. Ebullición: 60…61 °C
Pto. de fusión: 84…83 °C
Densidad: 0,826 g/cm³
Pto. de inflamación: –21,7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005128
Núm. CAS: 1758-33-4
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.5 %
GC ≥96.0 % (corrected for H2O)