Dicloro(metil)fosfina 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyldichlorophosphine
310240100 310240500
ACRO310240100EA 335 EUR
ACRO310240100 ACRO310240500
Dicloro(metil)fosfina 90% tech.
Dicloro(metil)fosfina
Formula: CH₃Cl₂P
Pto. Ebullición: 81…82 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,3 g/cm³
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013616
Núm. CAS: 676-83-5
EINECS: 211-631-8
UN: 2845
ADR: 4.2,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4985 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %