N-Metilpropilamina 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Methyl-1-propylamine
314690050 314690250
ACRO314690050EA 81.1 EUR
ACRO314690050 ACRO314690250
N-Metilpropilamina 96%
N-Methylpropylamine
Formula: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Pto. Ebullición: 61…63 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,71 g/cm³
Pto. de inflamación: <–34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009361
Núm. CAS: 627-35-0
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %