N,N'-Dimetilpropano-1,3-diamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
314830050 314830250
ACRO314830050EA 106 EUR
ACRO314830050 ACRO314830250
N,N'-Dimetilpropano-1,3-diamina 97%
N,N'-Dimetilpropano-1,3-diamina
Formula: C₅H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 145 °C
Densidad: 0,81 g/cm³
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008292
Núm. CAS: 111-33-1
EINECS: 203-859-1
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %