3-Oxoglutarato de dietilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate
325630500 325632500
ACRO325630500EA 72.2 EUR
ACRO325630500 ACRO325632500
3-Oxoglutarato de dietilo 95%
3-Oxoglutarato de dietilo
Formula: C₉H₁₄O₅
MW: 202.21 g/mol
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009200
Núm. CAS: 105-50-0
EINECS: 203-302-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %