N-(Ciclohex-1-en-1-il)pirrolidina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Pyrrolidino-1-cyclohexene
334830250 334831000
ACRO334830250EA 68.2 EUR
ACRO334830250 ACRO334831000
N-(Ciclohex-1-en-1-il)pirrolidina 95%
N-(Ciclohex-1-en-1-il)pirrolidina
Formula: C₁₀H₁₇N
Pto. Ebullición: 114…115 °C (15 mmHg)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003163
Núm. CAS: 1125-99-1
EINECS: 214-414-6
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %