Dicloro(dietil)silano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
338100050 338100250
ACRO338100050EA 44.5 EUR
ACRO338100050 ACRO338100250
Dicloro(dietil)silano 97%
Dicloro(dietil)silano
Formula: C₄H₁₀Cl₂Si
Pto. de fusión: –96 °C
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000493
Núm. CAS: 1719-53-5
EINECS: 217-005-0
UN: 1767
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %