(S)-(-)-Hidroxipirrolidina 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-3-Pyrrolidinol, (S)-Pyrrolidin-3-ol, (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
339430010 339430050
ACRO339430010EA 82.3 EUR
ACRO339430010 ACRO339430050
(S)-(-)-Hidroxipirrolidina 98+%
(S)-(-)-Hidroxipirrolidina
Formula: C₄H₉NO
Pto. Ebullición: 108…110 °C (8 mmHg)
Densidad: 1,048 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00192426
Núm. CAS: 100243-39-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to yellow Clear liquid or low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -5° to -8° (20°C, 589 nm) (c=3.5, CH3OH)