(R)-(+)-Hidroxipirrolidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-Pyrrolidin-3-ol, (R)-(+)-3-Pyrrolidinol, (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
344570010 344570050
ACRO344570010EA 61.7 EUR
ACRO344570010 ACRO344570050
(R)-(+)-Hidroxipirrolidina 98%
(R)-(+)-Hidroxipirrolidina
Formula: C₄H₉NO
Pto. Ebullición: 108…110 °C (8 mmHg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00145220
Núm. CAS: 2799-21-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange-brown Viscous liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +4.5° to +7.5° (20°C, 589 nm) (c=3.5, CH3OH)