N,N-Dimetilglicina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Dimethylamino)acetic acid, (Dimethylamino)acetic acid
345200050 345200250
ACRO345200050EA 97.3 EUR
ACRO345200050 ACRO345200250
N,N-Dimetilglicina 97%
N,N-Dimetilglicina
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Pto. de fusión: 175…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004283
Núm. CAS: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 181 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %