3,6,9,12-Tetraoxatetradecano-1,14-diol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol
350730050 350730250
ACRO350730050EA 150 EUR
ACRO350730050 ACRO350730250
3,6,9,12-Tetraoxatetradecano-1,14-diol 98%
3,6,9,12-Tetraoxatetradecano-1,14-diol
Formula: C₁₀H₂₂O₆
MW: 238.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002878
Núm. CAS: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %