6-Aminonicotinato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
366810050
366810250
ACRO366810050EA
147
EUR
ACRO366810050
ACRO366810250
6-Aminonicotinato de metilo 97%
6-Aminonicotinato de metilo
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 159…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00797844 Núm. CAS: 36052-24-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to light beige to pink Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 155 to 160 °C |
HPLC | ≥96.0 % |